763969
Benzene-1,4-dithiol
99% (GC)
Sinonimo/i:
1,4-Benzenedithiol, 1,4-Dimercaptobenzene
Saggio
99% (GC)
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
92-97 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
WYLQRHZSKIDFEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?