Documenti fondamentali
262315
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 65.70
CHF 65.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 65.70
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH2NHCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 65.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride has been used as reagent for the determination of isocyanates in air by UV or fluorescence detection[1]. It has been used in the preparation of key intermediate required for the synthesis of terbinafine[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A New Route to the Synthesis of Terbinafine.
Lee SJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 18(11), 1218-1220 (1997)
Analytical Chemistry, 53, 1122-1122 (1981)