Documenti
560227
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2
WHPLBPSDTIZFSX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3