Documenti fondamentali
660647
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
106-111 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(F)cnc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)