Documenti fondamentali
660639
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
90%
Sinonimo/i:
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Punto di fusione
115-121 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-2(6(11)12)4(8)5(9)10-3/h1H,(H,11,12)
RXNORRUCMWSIQZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)