Documenti fondamentali
65659
Sigma-Aldrich
12-(Methylamino)dodecanoic acid
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
12-(Methylamino)lauric acid
Scegli un formato
5 G
CHF 285.00
CHF 285.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 285.00
About This Item
Formula condensata:
CH3NH(CH2)11COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.36
Beilstein:
6123408
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 285.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (NT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
139-143 °C
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CNCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H27NO2/c1-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13(15)16/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16)
XTXRYZLZPWMJBM-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
L55639030L4250
Dodecanoic acid 98%
L556
Dodecanoic acid
N,N-Dimethylethylenediamine ≥98.0% (GC)
39030
N,N-Dimethylethylenediamine
Dodecanoic acid ≥99% (GC/titration)
L4250
Dodecanoic acid
assay
≥98.0% (NT)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC/titration)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
139-143 °C
mp
44-46 °C (lit.)
mp
-
mp
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)