Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 321.00 |
Informazioni su questo articolo
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
powder
SMILES string
O.O.O.[Na+].COC(c1cc(cc(c1)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C56H36BF48O8.Na.3H2O/c1-106-33(41(58,59)60,42(61,62)63)21-9-22(34(107-2,43(64,65)66)44(67,68)69)14-29(13-21)57(30-15-23(35(108-3,45(70,71)72)46(73,74)75)10-24(16-30)36(109-4,47(76,77)78)48(79,80)81,31-17-25(37(110-5,49(82,83)84)50(85,86)87)11-26(18-31)38(111-6,51(88,89)90)52(91,92)93)32-19-27(39(112-7,53(94,95)96)54(97,98)99)12-28(20-32)40(113-8,55(100,101)102)56(103,104)105;;;;/h9-20H,1-8H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI key
HQYSIIBSDLWUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description Selectophore™ | description Selectophore™ | description Selectophore™ |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| form powder | form powder | form - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate Selectophore™](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/175/690/c7b557fb-c9d3-4357-834b-455b319ff38b/640/c7b557fb-c9d3-4357-834b-455b319ff38b.png)
![Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate Selectophore™](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/251/439/7a621e74-bfd1-4a43-833c-09adfcc1e0b3/640/7a621e74-bfd1-4a43-833c-09adfcc1e0b3.png)
![Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate Selectophore™](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/631/130/b5486f44-2e69-40d0-902f-dd71894a6add/640/b5486f44-2e69-40d0-902f-dd71894a6add.png)