Documenti
655406
Sigma-Aldrich
2-(2-Dicyclohexylphosphinophenyl)-1,3-dioxolane
97%
Sinonimo/i:
Dicyclohexyl(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H31O2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3C4OCCO4
InChI
1S/C21H31O2P/c1-3-9-17(10-4-1)24(18-11-5-2-6-12-18)20-14-8-7-13-19(20)21-22-15-16-23-21/h7-8,13-14,17-18,21H,1-6,9-12,15-16H2
DIFRDTMQEINUSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Ligand for preparation of palladium P,O-ligand-catalyst for Suzuki cross-coupling reactions
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3