Documenti
654418
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(1,3,5-cyclooctatriene)ruthenium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
88-94 °C
Stringa SMILE
[Ru].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CC=CC=C2
Applicazioni
A key precursor for the preparation of stabilized Ru nanoparticles and highly selective catalyst for amine alkylations, [2+2] cycloadditions, and enyne generation.