D138800
(Dimethylamino)acetaldehyde diethyl acetal
95%
Sinonimo/i:
2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. eboll.
170 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(CN(C)C)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup