Documenti
653411
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-dioctylbenzene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
82.6-84.2 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1cc(CBr)c(CCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-21-17-24(20-26)22(18-23(21)19-25)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
VITVDJKNJCFNBT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges