Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 424.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5314
density
1.085 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C56H102O6S9/c1-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-41-66-50(63)69-53(4,5)47(57)60-44-56(10,45-61-48(58)54(6,7)70-51(64)67-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-2)46-62-49(59)55(8,9)71-52(65)68-43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-3/h11-46H2,1-10H3
InChI key
HYZIWJXWRIAPNA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 98% (HPLC) | description 97% (HPLC) | description 97% (HPLC) | description 98% (HPLC) |
| assay 98% (HPLC) | assay 97% (HPLC) | assay 97% (HPLC) | assay 98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.085 g/mL at 25 °C | density - | density 1.008 g/mL at 25 °C | density - |
| form liquid | form solid | form liquid | form solid |
| refractive index n20/D 1.5314 | refractive index - | refractive index n20/D 1.517 | refractive index - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![1,1,1-Tris[(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate]ethane 98% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/233/882/e9f09ad0-62a9-4bbe-b7c0-98b721824fa7/640/e9f09ad0-62a9-4bbe-b7c0-98b721824fa7.png)
![Pentaerythritol tetrakis[2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate] 97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/234/301/a6e20d26-df1b-49c6-bdee-c98dd3488cc2/640/a6e20d26-df1b-49c6-bdee-c98dd3488cc2.png)