Documenti fondamentali
648469
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(4-aminophenyl)furan-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
5-(4-Aminophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
122-126 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-12(14)11-7-6-10(16-11)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-7H,13H2,1H3
JOIQXOMSFVFDQY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
María C M Aboy-Pardal et al.
Computational and structural biotechnology journal, 21, 224-237 (2022-12-23)
Caveolae are nanoscopic and mechanosensitive invaginations of the plasma membrane, essential for adipocyte biology. Transmission electron microscopy (TEM) offers the highest resolution for caveolae visualization, but provides complicated images that are difficult to classify or segment using traditional automated algorithms