Documenti fondamentali
8.43705
Sigma-Aldrich
Sodium triacetoxyborohydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium triacetoxyborohydride
Scegli un formato
25 G
CHF 213.00
100 G
CHF 446.00
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 213.00
100 G
CHF 446.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10BNaO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
110-114 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[B-H](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Chemical Synthesis: Used in the synthesis of (Piperazine-yl) Methanone derivatives with potential anticancer and antituberculosis activities, highlighting its role in facilitating N-alkylation reactions (Mallikarjuna et al., 2014).
  • Green Chemistry: Featured in the development of efficient N-methylation of secondary amines under solvent-free conditions, demonstrating its utility in sustainable chemical processes (Walter et al., 2024).
  • Organic Chemistry: Utilized in N-alkylation using carboxylic acids as alkyl sources, providing a versatile method for producing complex organic molecules (Tamura et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2