Documenti
647683
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzothiazole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
194-198 °C
Stringa SMILE
Nc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C7H5BrN2S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Claire Bagnéris et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8428-8433 (2014-05-23)
Voltage-gated sodium channels are important targets for the development of pharmaceutical drugs, because mutations in different human sodium channel isoforms have causal relationships with a range of neurological and cardiovascular diseases. In this study, functional electrophysiological studies show that the