Documenti fondamentali
133434
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Punto di fusione
203-205 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1nc2c(Cl)cccc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(9)11-5/h1-3H,(H2,9,10)
OEQQFQXMCPMEIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Amino-4-chlorobenzothiazole undergoes condensation reaction with 4-acetamidobenzaldehyde to form tridentate Schiff base[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Antibacterial Zn (II) compounds of. Schiff bases derived from some benzothiazoles.
Chohan ZH and Supuran CT.
Main Group Metal Chemistry, 25(5), 291-296 (2002)