Documenti
A54008
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Forma fisica
solid
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
KOYJWFGMEBETBU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2