Documenti fondamentali
646369
Sigma-Aldrich
6,6-Dimethylfulvene
technical grade
Sinonimo/i:
5-(1-Methylethylidene)-1,3-cyclopentadiene, 5-Isopropylidene-1,3-cyclopentadiene
Scegli un formato
10 G
CHF 172.00
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 172.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Beilstein:
1616308
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)