Documenti fondamentali
479551
Sigma-Aldrich
Sodium isopropylcyclopentadienide
Sinonimo/i:
[1-(1-Methylethyl)-2,4-cyclopentadien-1-yl] sodium
Scegli un formato
5 G
CHF 172.00
CHF 172.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 172.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 172.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
core: sodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C1([Na])C=CC=C1
InChI
1S/C8H11.Na/c1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h3-7H,1-2H3;
YPRNTBMNGJCVBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Ruthenium-based bioconjugates
  • Cobalt sandwich diphosphine ligand and its chelated palladium complex
  • Niobium and zirconium complexes with asymmetrically substituted ansa ligands
  • Substituted vanadocenes
  • Isopropyl substituted cyclopentadiene ligands
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)