646229
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
13C and 15N Labeled 2′deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt solution, dCTP-13C9,15N3 disodium salt solution
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+12
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3