Documenti
645699
Sigma-Aldrich
Cytidine-13C9,15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
CTP-13C915N3 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C9H1415N3Na2O14P3
Peso molecolare:
539.03
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+12
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3