Documenti fondamentali
646164
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorobenzyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]piperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
OOSZCNKVJAVHJI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor involved in the synthesis of a variety of biologically active molecules including:
  • Chemokine antagonists
  • Pyrido[1,2-a]benzimidazoles with cytotoxic and antiplasmodial activity
  • Pyrimidine derivatives as cholinesterase and Aβ-aggregation inhibitors
  • Chlorokojic acid derivatives with antibacterial and antiviral activities
  • EGFR and Aurora A kinase inhibitors
  • Neurokinin-2 receptor antagonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)