Documenti fondamentali
176761
Sigma-Aldrich
Potassium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinonimo/i:
Potassium hydroxide-d solution
Scegli un formato
10 G
CHF 112.00
50 G
CHF 456.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 112.00
50 G
CHF 456.00
About This Item
Formula condensata:
KOD
Numero CAS:
Peso molecolare:
57.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
40 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.411
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].[O-][2H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
KWYUFKZDYYNOTN-DYCDLGHISA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
A D Fortes
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(16), 8264-8274 (2019-04-04)
Water ice is one of the most fundamental and well-studied molecular solids, which continues to provide surprising and useful insights into its emergent complexity as ever more precise experimental techniques are applied. Using one of the highest resolution neutron powder