Documenti fondamentali
644994
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
200.0 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(13)14)12-15-9/h1-5H,(H,13,14)
CRTZVRLESCICCT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)