Documenti fondamentali
642827
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzonitrile
96%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Br)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
96-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jiayin Hu et al.
ChemSusChem, 11(24), 4219-4225 (2018-11-16)
The efficient transformation of CO2 into value-added chemicals with green, abundant, and cheap catalysts is an interesting and challenging topic in both green and sustainable chemistry. In this study, a series of salt-lake brines were used for the first time