Documenti fondamentali
637475
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-pyridinecarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-cyanopyridine, 6-Aminonicotinonitrile
Scegli un formato
5 G
CHF 46.60
CHF 46.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 46.60
About This Item
Formula condensata:
C5H3NNH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Beilstein:
113876
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 46.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
159-163 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Nc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,(H2,8,9)
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)