Documenti
640603
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 3-amino-p-toluate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Beilstein:
2088611
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
113-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3