Documenti
637890
Sigma-Aldrich
Potassium methyltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impurezze
≤2 mol water
Punto di fusione
168-183 °C
Stringa SMILE
[K+].C[B-](F)(F)F
InChI
1S/CH3BF3.K/c1-2(3,4)5;/h1H3;/q-1;+1
XMQFVHVGFQJMFF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of modified purines via palladium-catalyzed cross-coupling reactions with halopurines
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions with aryl chlorides
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3