Documenti fondamentali
637815
Sigma-Aldrich
2-Bromoiodobenzene-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H4BrI
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
OIRHKGBNGGSCGS-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)