Documenti fondamentali
637300
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
Sinonimo/i:
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium sesquioxide
Scegli un formato
10 G
CHF 303.00
CHF 303.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 303.00
About This Item
Formula condensata:
Yb2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 303.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.7% trace metals basis
Stato
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
Densità
9.17 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.