634808
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-α-D-arabinofuranose
technical grade
Sinonimo/i:
NSC 108078
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
≥80%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4500 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m1/s1
IHNHAHWGVLXCCI-NDBYEHHHSA-N
Applicazioni
- Asymmetric synthesis of hydroxyl acetylpentofuranosides via diastereoselective enzymic deacetylation through Candida antarctica B lipase (CAL B)-catalyzed alcoholysis
- Reaction with trimethylaluminum in synthesis of 1,2-O-isopropylidene D-ribofuranose
- Synthesis of oligosaccharides of motifs D and E of arabinogalactan present in Mycobacterium tuberculosis via coupling and glycosylation reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)