Documenti fondamentali
632775
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
97%
Sinonimo/i:
1-(Trimethylsilyl)-2-morpholino acetylene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
88-90 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#CN1CCOCC1
InChI
1S/C9H17NOSi/c1-12(2,3)9-6-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H2,1-3H3
IZXPPXICNCVEFE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)