Documenti fondamentali
11955
Sigma-Aldrich
Bengal Rose B bound to Polystyrene
200-400 mesh, ~0.1 mmol/g, resin loading
Sinonimo/i:
Rose bengal B bound to polystyrene
Scegli un formato
1 G
CHF 274.00
CHF 274.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 274.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 274.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
Capacità
~0.1 mmol/g, resin loading
Altre note
Heterogenous photo-sensitizer for the generation of singlet oxygen used in photooxygenation reactions[1][2][3][4]
Sales restrictions may apply
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A.P. Schaap et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1159-1159 (1987)
J.J. Lamberts et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 7465-7465 (1983)
N.V. Shinkarenko et al.
Russ. Chem. Rev., 50, 220-220 (1981)
R.S. Handley et al.
Tetrahedron Letters, 26, 3183-3183 (1985)