Documenti fondamentali
631140
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylbenzylamine
97%
Sinonimo/i:
(4-Bromobenzyl)methylamine
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5650 (lit.)
P. ebollizione
218-219 °C (lit.)
Densità
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)