Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 98.00 |
25 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 383.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5CH2CH2NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-632-3
Beilstein/REAXYS Number:
636347
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3
InChI key
SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methyl-phenethylamine can be used as a reactant:
- To synthesize N-methyl-phenethylamine based tertiary amines by reacting with different alkyl halides in the presence of triphenylphosphine (TPP) and diisopropylazocarboxylate (DIAD) via N-alkylation reaction.
- To fabricate photochemically stable, super-sensitive, and highly selective fluorescent film for the detection of N-methamphetamine (an illicit drug).
- To prepare biologically active squaric acid N-hydroxylamide amide derivatives.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 95% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 95% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| density 0.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.868 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.85 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.095 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 203 °C (lit.) | bp 149 °C (lit.) | bp 114-117 °C (lit.) | bp 243-244 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.516 (lit.) | refractive index n20/D 1.456 (lit.) | refractive index n20/D 1.4395 (lit.) | refractive index n20/D 1.561 (lit.) |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?