631132
3-Methyl-N-methylbenzylamine
97%
Sinonimo/i:
(3-Methylbenzyl)methylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5190 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)