Documenti fondamentali
630217
Sigma-Aldrich
Poly(fluorescein isothiocyanate allylamine hydrochloride)
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Scegli un formato
250 MG
CHF 537.00
CHF 537.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 537.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 537.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Solubilità
H2O: soluble
λmax
494 nm
Descrizione generale
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Altre note
Compound was made using Poly(allylamine hydrochloride), polymer base Mw ca. 15,000
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)