Documenti
617156
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-d
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i/hD
WPYMKLBDIGXBTP-DYCDLGHISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1