Documenti fondamentali
616435
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-d3 hydantoin
99 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D3H10N2O3
Peso molecolare:
236.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/i2D3
OQPLORUDZLXXPD-BMSJAHLVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)