362123
N-Methyl-d3-4-phenylpyridinium iodide
99 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
168-169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[I-].[2H]C([2H])([2H])[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
RFDFRDXIIKROAI-NIIDSAIPSA-M
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3