Documenti fondamentali
790419
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
Sinonimo/i:
(1-Ethoxyformimidoyl)formic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-2-iminoacetic acid ethyl ester, Ethyl 1-carbethoxyformimidate, Ethyl carboethoxyformidimate, Ethyl ethoxycarbonylformimidate, Ethyl ethoxyiminoacetate
Scegli un formato
500 MG
CHF 146.00
CHF 146.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 146.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
CHF 146.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426
Densità
1.042 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N=C(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
162.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)