Documenti
616346
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzene
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D6H3NO2
Peso molecolare:
157.20
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
225 °C
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
1.153 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1[N+]([O-])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
HDFQKJQEWGVKCQ-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C