Documenti fondamentali
615552
Sigma-Aldrich
Choline-1,1,2,2-d4 bromide
98 atom % D
Scegli un formato
1 G
CHF 814.00
CHF 814.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 814.00
About This Item
Formula condensata:
HOCD2CD2N(CH3)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 814.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Disponibilità
not available in Japan
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Br-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
JJCWKVUUIFLXNZ-HGFPCDIYSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)