Documenti fondamentali
614793
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-2-d
97 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7DH5O2
Peso molecolare:
123.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC1=CC([2H])=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D
RGHHSNMVTDWUBI-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)