486183
Pyridine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 13.2 °C)
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
115 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Densità
0.990 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
c1cc[15n]cc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i6+1
JUJWROOIHBZHMG-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup