Documenti
614459
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
Propyl bromide-1,1,3,3,3-d5
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2CD2Br
Peso molecolare:
128.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. eboll.
71 °C (lit.)
Punto di fusione
-110 °C (lit.)
Densità
1.354 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.