Documenti fondamentali
639257
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d2
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methyl Iodide-13C,d2
Scegli un formato
1 G
CHF 568.00
5 G
CHF 2’550.00
CHF 568.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 568.00
5 G
CHF 2’550.00
About This Item
Formula condensata:
H13CD2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 568.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Punto di fusione
-66.5 °C
Densità
2.327 g/mL at 25 °C
applicazioni
agriculture
environmental
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H][13CH]([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D2
INQOMBQAUSQDDS-WGVGGRBOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)