B78106
1-Bromopropane
99%
Sinonimo/i:
Propyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Tensione di vapore
146 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
914 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
71 °C (lit.)
Punto di fusione
−110 °C (lit.)
Densità
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can be used as an alkylating reagent:
- For the functionalization of seleno-substituted imidazo[1,2-α]pyridine derivatives.
- For the synthesis of 1,4-dihydroxy-2-propoxy anthraquinone derivatives.
It can also be used as a reactant:
- For the synthesis of Berberine-benzimidazole derivatives.
- For the synthesis of alkyl aryl ketones via carbonylative Barbier-Negishi coupling with aryl iodides.
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
76.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24.5 °C - closed cup