Documenti fondamentali
614165
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13,13,14,14,14-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Tetradecanoic acid-13,13,14,14,14-d5
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2(CH2)11CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
250 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2
TUNFSRHWOTWDNC-ZBJDZAJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)