Documenti fondamentali
292168
Sigma-Aldrich
Lauric acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Dodecanoic acid-1-13C
Scegli un formato
250 MG
CHF 101.00
1 G
CHF 334.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 101.00
1 G
CHF 334.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1013CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
225 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i12+1
POULHZVOKOAJMA-HNHCFKFXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8